Learn More
4'-Bromoacetofenona, TRC
Código de producto. 30340409
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30340409 25 g 25 g
1 options
Código de producto. 30340409 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB67906025G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4'-Bromoacetophenone
CAS 99-90-1
Fórmula molecular C8 H7 Br O
Cantidad 25 g
Sinónimo 1-(4-Bromophenyl)ethanone, p-Bromoacetophenone, 1-(4-Bromophenyl)ethanone, 1-(p-Bromophenyl)ethanone, 1-Acetyl-4-bromobenzene, 1-Bromo-4-acetylbenzene, 4-Acetyl-1-bromobenzene, 4-Acetylbromobenzene, 4-Acetylphenyl Bromide, 4-Bromobenzene Methyl Ketone, 4-Bromohypnone, 4-Bromophenyl Methyl Ketone
Fórmula InChI InChI=1S/C8H7BrO/c1-6(10)7-2-4-8(9)5-3-7/h2-5H,1H3
SMILES CC(=O)c1ccc(Br)cc1
Nombre IUPAC 1-(4-bromofenil)etanona
Peso molecular (g/mol) 199.045
Formula Weight (peso de la fórmula) 197.968