Learn More
4'-Bromoacetofenona, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11454903
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11454903 100 g 100 g
11444903 25 g 25 g
11464903 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11454903 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A12222.22
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 99-90-1 | C8H7BrO | 199.05 g/mol
Labeled 4’-Bromoacetophenone possess activity against positive phototaxis of Chlamydomonas cells. A fundamental starting material for organic synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Etiquetada 4’-la bromoacetofenona posee actividad contra el fotoeje positivo de las células de Chlamydomonas. Un material de partida fundamental para la síntesis orgánica.
Solubilidad
Soluble en cloroformo. Insoluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco y seco en un recipiente herméticamente sellado. Almacenar alejado de agentes y bases oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 99-90-1
Fórmula molecular C8H7BrO
Peso molecular (g/mol) 199.05
Número MDL MFCD00000105
Clave InChI WYECURVXVYPVAT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4'-bromoacetophenone, 1-4-bromophenyl ethanone, p-bromoacetophenone, 4-bromoacetophenone, ethanone, 1-4-bromophenyl, 1-4-bromophenyl ethan-1-one, 1-acetyl-4-bromobenzene, methyl p-bromophenyl ketone, p-bromophenyl methyl ketone, acetophenone, 4'-bromo
PubChem CID 7466
Nombre IUPAC 1-(4-bromofenil)etanona
SMILES CC(=O)C1=CC=C(Br)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4'-Bromoacetophenone
Punto de fusión 49°C to 53°C
Punto de ebullición 255°C to 256°C
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Cantidad 100 g
Beilstein 386015
Índice Merck 14,1403
Información de solubilidad Soluble in Chloroform. Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 199.05
Porcentaje de pureza 98%