Learn More
4'-Bromoacetofenona, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Labeled 4’-Bromoacetophenone possess activity against positive phototaxis of Chlamydomonas cells. A fundamental starting material for organic synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Etiquetada 4’-la bromoacetofenona posee actividad contra el fotoeje positivo de las células de Chlamydomonas. Un material de partida fundamental para la síntesis orgánica.
Solubilidad
Soluble en cloroformo. Insoluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco y seco en un recipiente herméticamente sellado. Almacenar alejado de agentes y bases oxidantes.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4'-Bromoacetophenone |
| Punto de fusión | 49°C to 53°C |
| Punto de ebullición | 255°C to 256°C |
| Temperatura de inflamación | >110°C (230°F) |
| Cantidad | 25 g |
| Beilstein | 386015 |
| Índice Merck | 14,1403 |
| Información de solubilidad | Soluble in Chloroform. Insoluble in water. |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 199.05 |
| Porcentaje de pureza | 98% |
Seguridad y manipulación
- 4'-Bromoacetophenone
- Atención
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
- P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
- P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
- MIXTURE LIST-Contain: 4'-Bromoacetophenone