Learn More
4'-Bromoacetofenona, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11318561 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
11318561 500 g Frasco de vidrio 500 g
10509810 25 g Frasco de vidrio 25 g
10605142 100 g Frasco de vidrio 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11318561 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 106595000
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 99-90-1 | C8H7BrO | 199.05 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 99-90-1
Fórmula molecular C8H7BrO
Peso molecular (g/mol) 199.05
Número MDL MFCD00000105
Clave InChI WYECURVXVYPVAT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4'-bromoacetophenone, 1-4-bromophenyl ethanone, p-bromoacetophenone, 4-bromoacetophenone, ethanone, 1-4-bromophenyl, 1-4-bromophenyl ethan-1-one, 1-acetyl-4-bromobenzene, methyl p-bromophenyl ketone, p-bromophenyl methyl ketone, acetophenone, 4'-bromo
PubChem CID 7466
Nombre IUPAC 1-(4-bromofenil)etanona
SMILES CC(=O)C1=CC=C(Br)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4'-Bromoacetophenone
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 48°C to 52°C
Color Blanco a amarillo
Punto de ebullición 255°C
Temperatura de inflamación >100°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal BrC6H4COCH3
Cantidad 500 g
Beilstein 07,283
Índice Merck 15,141
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble
Formula Weight (peso de la fórmula) 199.05
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Cristales o copos cristalinos