Learn More
4'-Bromoacetofenona, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10509810 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10509810 25 g Frasco de vidrio 25 g
10605142 100 g Frasco de vidrio 100 g
11318561 500 g Frasco de vidrio 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10509810 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 106590250
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 99-90-1 | C8H7BrO | 199.05 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 99-90-1
Fórmula molecular C8H7BrO
Peso molecular (g/mol) 199.05
Número MDL MFCD00000105
Clave InChI WYECURVXVYPVAT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4'-bromoacetophenone, 1-4-bromophenyl ethanone, p-bromoacetophenone, 4-bromoacetophenone, ethanone, 1-4-bromophenyl, 1-4-bromophenyl ethan-1-one, 1-acetyl-4-bromobenzene, methyl p-bromophenyl ketone, p-bromophenyl methyl ketone, acetophenone, 4'-bromo
PubChem CID 7466
Nombre IUPAC 1-(4-bromofenil)etanona
SMILES CC(=O)C1=CC=C(Br)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4'-Bromoacetophenone
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 48°C to 52°C
Color Blanco a amarillo
Punto de ebullición 255°C
Temperatura de inflamación >100°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal BrC6H4COCH3
Cantidad 25 g
Beilstein 07,283
Índice Merck 15,141
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble
Formula Weight (peso de la fórmula) 199.05
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Cristales o copos cristalinos
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 4''-Bromoacetophenone
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/y jabón.