Learn More
4'-Bromoacetanilida, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11387895
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
250 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11387895 50 g 50 g
11397895 250 g 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11387895 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L02924.18
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 103-88-8 | C8H8BrNO | 214.06 g/mol
4'-Bromoacetanilide is used as an internal standard for phenylurea and the respective metabolic products in oysters. It has also been used as a reagent in the production of a new ligand to form a coordination compex between gadolinium(III) and T=titanium(IV) oxide. It was used in the synthesis of new ligand for anchoring Gd(III) chelates onto TiO2 surface.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 4′-bromoacetanilida se utiliza como patrón interno de la fenilurea y los respectivos productos metabólicos presentes en las ostras. También se ha utilizado como reactivo en la producción de un nuevo ligando para formar un enlace de coordinación entre gadolinio (III) y T=óxido de titanio (IV) y en la síntesis de un nuevo ligando para anclar quelatos GD(III) en2 la superficie de TiO.
Solubilidad
Moderadamente soluble en alcohol. Insoluble en agua.
Notas
Los materiales incompatibles son los agentes oxidantes fuertes. Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar a temperatura ambiente.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 103-88-8
Fórmula molecular C8H8BrNO
Peso molecular (g/mol) 214.06
Número MDL MFCD00000092
Clave InChI MSLICLMCQYQNPK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4'-bromoacetanilide, n-4-bromophenyl acetamide, p-bromoacetanilide, 4-bromoacetanilide, bromoanilide, acetamide, n-4-bromophenyl, antisepsin, bromoantifebrin, asepsin, p-bromo-n-acetanilide
PubChem CID 7683
Nombre IUPAC N-(4-bromofenil)acetamida
SMILES CC(=O)NC1=CC=C(Br)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4'-Bromoacetanilide
Punto de fusión 166°C to 171°C
Olor Odorless
Cantidad 50 g
Beilstein 2208091
Índice Merck 14,1399
Información de solubilidad Moderately soluble in alcohol. Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 214.06
Porcentaje de pureza 98%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 4'-Bromoacetanilide
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 4'-Bromoacetanilide