Learn More
4-Bromo Olivetol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Bromo Olivetol |
| CAS | 78463-35-1 |
| Fórmula molecular | C11H15BrO2 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | 4-Bromo-5-n-amylresorcinol, 4-Bromo-5-pentyl-1,3-benzenediol |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H15BrO2/c1-2-3-4-5-8-6-9(13)7-10(14)11(8)12/h6-7,13-14H,2-5H2,1H3 |
| SMILES | CCCCCc1cc(O)cc(O)c1Br |
| Nombre IUPAC | 4-bromo-5-pentilbenceno-1,3-diol |
| Peso molecular (g/mol) | 259.14 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 258.0255 |