Learn More
4-Bromo-o-xileno, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11487776
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11487776 5 g 5 g
11497776 25 g 25 g
11407786 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11487776 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A14736.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 583-71-1 | C8H9Br | 185.064 g/mol
4-Bromo-o-xylene is used as synthetic organic materials and soluble polyimide resin intermediates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 4-bromo-o-xileno se utiliza como material orgánico sintético y productos intermedios para la resina de poliimida soluble.
Solubilidad
No miscible en agua.
Notas
Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 583-71-1
Fórmula molecular C8H9Br
Peso molecular (g/mol) 185.064
Número MDL MFCD00000086
Clave InChI QOGHRLGTXVMRLM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-bromo-o-xylene, 3,4-dimethylbromobenzene, 1-bromo-3,4-dimethylbenzene, benzene, 4-bromo-1,2-dimethyl, 3,4-xylyl bromide, 4-bromo-1,2-xylene, 4-bromo-1,2-dimethyl-benzene, 3,4-dimethylphenyl bromide, 4-bromo-ortho-xylene, o-xylene, 4-bromo
PubChem CID 68504
Nombre IUPAC 4-bromo-1,2-dimetilbenceno
SMILES CC1=C(C=C(C=C1)Br)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Bromo-o-xylene
Densidad 1.37
Cantidad 5 g
Índice de refracción 1.556
Beilstein 2040354
Punto de ebullición 214°C to 215°C
Información de solubilidad Not miscible in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 185.07
Porcentaje de pureza 97%