Learn More
4-Bromo-o-fenilenodiamina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11451510
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11451510 100 g 100 g
11431510 5 g 5 g
11441510 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11451510 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H26929.22
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 18-08-2026
Añadir a la cesta
CAS: 1575-37-7 | C6H7BrN2 | 187.04 g/mol
4-Bromo-o-phenylenediamine, is used as an important raw material and intermediate used in organic Synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 4-bromo-o-fenilenodiamina se utiliza como una importante materia prima y un intermedio utilizado en la síntesis orgánica, los productos farmacéuticos, los agroquímicos y los colorantes.
Solubilidad
Soluble en cloroformo.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Mantener alejados los agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1575-37-7
Fórmula molecular C6H7BrN2
Peso molecular (g/mol) 187.04
Número MDL MFCD02660622
Clave InChI WIHHVKUARKTSBU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-bromo-1,2-benzenediamine, 4-bromo-1,2-diaminobenzene, 4-bromo-o-phenylenediamine, 1,2-diamino-4-bromobenzene, 2-amino-4-bromoaniline, 4-bromo-1,2-phenylenediamine, 4-bromo-2-aminoaniline, 1,2-benzenediamine, 4-bromo, 2-amino-4-bromophenylamine, 4-bromophenylene-1,2-diamine
PubChem CID 323593
Nombre IUPAC 4-bromobenceno-1,2-diamina
SMILES NC1=CC=C(Br)C=C1N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Bromo-o-phenylenediamine
Punto de fusión 64°C to 66°C
Cantidad 100 g
Número UN UN2811
Información de solubilidad Soluble in chloroform.
Formula Weight (peso de la fórmula) 187.04
Porcentaje de pureza 97%