Learn More
4-Bromo-N,N-dimetilanilina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Bromo-N,N-dimethylaniline |
| CAS | 586-77-6 |
| Fórmula molecular | C8H10BrN |
| Cantidad | 100 g |
| Sinónimo | 4-Bromo-N,N-dimethyl-benzenamine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H10BrN/c1-10(2)8-5-3-7(9)4-6-8/h3-6H,1-2H3 |
| SMILES | BrC1=CC=C(C=C1)N(C)C |
| Nombre IUPAC | 4-bromo-N,N-dimetilanilina |
| Peso molecular (g/mol) | 200.08 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 199 |