Learn More
4-Bromo-N,N,2,6-tetrametilanilina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11450060
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11450060 1 g 1 g
11460060 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11450060 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H50584.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 50638-54-5 | C10H14BrN | 228.133 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 50638-54-5
Fórmula molecular C10H14BrN
Peso molecular (g/mol) 228.133
Número MDL MFCD00100113
Clave InChI NDDKEDQKCHIHMI-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 142731
Nombre IUPAC 4-Bromo-N,N,2,6-tetrametilanilina
SMILES CC1=CC(=CC(=C1N(C)C)C)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Bromo-N,N,2,6-tetramethylaniline
Cantidad 1 g
Sinónimo n1,n1,2,6-tetramethyl-4-bromoaniline, n-4-bromo-2,6-dimethylphenyl-n,n-dimethylamine, n,n,2,6-tetramethylaniline, 4-bromo, 4-bromo-2,6-dimethylphenyl dimethylamine, pubchem5369, acmc-20ak7q, n,n,2,6-tetramethylaniline,4-bromo, 4-bromanyl-n,n,2,6-tetramethyl-aniline, 4-bromo-n,n-dimethyl-2,6-xylidine, benzenamine,4-bromo-n,n,2,6-tetramethyl
Formula Weight (peso de la fórmula) 228.13
Porcentaje de pureza 98%