Learn More
4-Bromo-N-metilbenzamida, 97%, Thermo Scientific™
Código de producto. 15484328
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
15484328 250 mg 250 miligramos
15474328 1 g 1 g
2 options
Código de producto. 15484328
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H57940.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 27466-83-7
Fórmula molecular C8H8BrNO
Peso molecular (g/mol) 214.062
Número MDL MFCD00462943
Clave InChI DXCFWNVWQTYPOC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo benzamide, 4-bromo-n-methyl, n-methyl 4-bromobenzamide, acmc-209gxd, n-methyl-4-bromobenzamide, 4-bromo-n-methyl-benzamide, 4-bromophenyl-n-methylcarboxamide
PubChem CID 186113
Nombre IUPAC 4-bromo-N-metilbenzamida
SMILES CNC(=O)C1=CC=C(C=C1)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Bromo-N-methylbenzamide
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 214.06
Porcentaje de pureza 97%