Learn More
4-Bromo-N-metilanilina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Bromo-N-methylaniline |
| CAS | 6911-87-1 |
| Fórmula molecular | C7H8BrN |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | 4-Bromo-N-methylbenzenamine, N-Methyl-4-bromoaniline, N-Methyl-p-bromoaniline |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H8BrN/c1-9-7-4-2-6(8)3-5-7/h2-5,9H,1H3 |
| SMILES | BrC1=CC=C(NC)C=C1 |
| Nombre IUPAC | 4-bromo-N-metilanilina |
| Peso molecular (g/mol) | 186.05 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 184.98 |