Learn More
4-Bromo-N-metilanilina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15411478
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15411478 5 g 5 g
15401478 1 g 1 g
15421478 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15411478 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H55273.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 6911-87-1 | C7H8BrN | 186.05 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6911-87-1
Fórmula molecular C7H8BrN
Peso molecular (g/mol) 186.05
Número MDL MFCD03030391
Clave InChI AYVPVDWQZAAZCM-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2757052
Nombre IUPAC 4-bromo-N-metilanilina
SMILES CNC1=CC=C(Br)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Bromo-N-methylaniline
Densidad 1.482 g/mL
Punto de ebullición 259°C to 260°C
Índice de refracción 1.613
Cantidad 5 g
Sinónimo 4-bromo-n-methylbenzenamine, benzenamine, 4-bromo-n-methyl, n-methyl-4-bromoaniline, benzenamine,4-bromo-n-methyl, 4bromo-n-methylaniline, 4-bromo-n-methyl-aniline, n-methyl-4-bromo-aniline, acmc-1cfc7, 4-bromanyl-n-methyl-aniline, 4-bromo-phenyl-methyl-amine
Formula Weight (peso de la fórmula) 186.05
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Líquido