Learn More
4-Bromo-N-Fmoc-L-fenilalanina, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15428457
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15428457 5 g 5 g
15438457 250 mg 250 miligramos
15418457 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15428457 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H51978.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 198561-04-5 | C24H20BrNO4 | 466.33 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 198561-04-5
Fórmula molecular C24H20BrNO4
Peso molecular (g/mol) 466.33
Número MDL MFCD00273460
Clave InChI TVBAVBWXRDHONF-QFIPXVFZSA-N
Sinónimo fmoc-l-4-bromophenylalanine, s-n-fmoc-4-bromophenylalanine, fmoc-phe 4-br-oh, fmoc-4-bromo-l-phenylalanine, fmoc-l-4-br-phe-oh, fmoc-p-bromo-phe-oh, fmoc-d-4-bromophenylalanine, fmoc-l-4-bromophe, fmoc-l-phe 4-br-oh, fmoc-4'-bromo-l-phe
PubChem CID 2734449
SMILES OC(=O)[C@H](CC1=CC=C(Br)C=C1)NC(=O)OCC1C2=CC=CC=C2C2=CC=CC=C12
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Bromo-N-Fmoc-L-phenylalanine
Punto de fusión 165°C to 168°C
Cantidad 5 g
Nombre IUPAC ácido (2S)-3-(4-bromofenil)-2-(9H-fluor-9-ilmetoxicarbonilamino)propanoico
Formula Weight (peso de la fórmula) 466.33
Porcentaje de pureza 95%