Código de producto. 10762961
Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Tamaño de la unidad:
10 g
100 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto.
Cantidad
Tamaño de la unidad
10762961
10 g
10 g
10013450
100 g
100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto.
10762961
Proveedor
Thermo Scientific Acros
N.º de proveedor
294520100
This item is currently unavailable or has been discontinued. View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
CAS
583-70-0
Fórmula molecular
C8H9Br
Peso molecular (g/mol)
185.06
Número MDL
MFCD00000071
Clave InChI
YSFLQVNTBBUKEA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo
4-bromo-m-xylene, 2,4-dimethylbromobenzene, benzene, 1-bromo-2,4-dimethyl, 4-bromo-1,3-dimethylbenzene, 1,3-dimethyl-4-bromobenzene, m-xylene, 4-bromo, 1-bromo-2,4-dimethyl-benzene, 4-brom-m-xylol, pubchem3762, acmc-1aowv
PubChem CID
68503
Nombre IUPAC
1-bromo-2,4-dimetilbenceno
SMILES
CC1=CC=C(Br)C(C)=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material
4-Bromo-m-xylene
Nombre de nota
97%
% mín. CAS
96.0
Color
Incolora
% máx. CAS
100.0
Cantidad
10 g
Espectro infrarrojo
Authentic
Envase
Glass bottle
Forma física
Líquido
Índice de refracción
1.5500 to 1.5520 (20°C, 589nm)
Intervalo de porcentaje de ensayo
97%
Fórmula lineal
(CH3 )2 C6 H3 Br
Beilstein
05, II, 293
Formula Weight (peso de la fórmula)
185.06
Porcentaje de pureza
≥96.0%
Mostrar más
Mostrar menos
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad.
Política de privacidad .