Learn More
4-Bromo-DL-fenilalanina, 99 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10154900 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10154900 250 mg Frasco de vidrio 250 miligramos
10338700 1 g Frasco de vidrio 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10154900 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 227792500
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 14091-15-7
Fórmula molecular C9H10BrNO2
Peso molecular (g/mol) 244.09
Número MDL MFCD00002599
Clave InChI PEMUHKUIQHFMTH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-amino-3-4-bromophenyl propanoic acid, p-bromo-dl-phenylalanine, 4-bromo-dl-phenylalanine, dl-4-br-phe-oh, 4-bromophenylalanine, 4-bromo-phenylalanine, h-dl-phe 4-br-oh, 2-amino-3-4-bromophenyl propionic acid, 2-amino-3-4-bromo-phenyl-propionic acid, p-br-phenylalanine
PubChem CID 85681
Nombre IUPAC ácido 2-amino-3-(4-bromofenil)propanoico
SMILES NC(CC1=CC=C(Br)C=C1)C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Bromo-DL-phenylalanine
Nombre de nota 99%
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 262.0°C to 263.0°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal BrC6H4CH2CH(NH2)CO2H
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 244.09
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvo
Mostrar más Mostrar menos
RU– Solo para uso en investigación