Learn More
4-Bromo-DL-fenilalanina, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11327865
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11327865 250 mg 250 miligramos
11307865 1 g 1 g
11317865 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11327865 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L02833.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 14091-15-7
Fórmula molecular C9H10BrNO2
Peso molecular (g/mol) 244.09
Número MDL MFCD00002599
Clave InChI PEMUHKUIQHFMTH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-amino-3-4-bromophenyl propanoic acid, p-bromo-dl-phenylalanine, 4-bromo-dl-phenylalanine, dl-4-br-phe-oh, 4-bromophenylalanine, 4-bromo-phenylalanine, h-dl-phe 4-br-oh, 2-amino-3-4-bromophenyl propionic acid, 2-amino-3-4-bromo-phenyl-propionic acid, p-br-phenylalanine
PubChem CID 85681
Nombre IUPAC ácido 2-amino-3-(4-bromofenil)propanoico
SMILES NC(CC1=CC=C(Br)C=C1)C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Bromo-DL-phenylalanine
Punto de fusión ∽262°C (decomposition)
Beilstein 2212158
Cantidad 250 mg
Olor Odorless
Formula Weight (peso de la fórmula) 244.09
Porcentaje de pureza ≥98%