Learn More
4-Bromo-Alfa-fenilbencenometanol, TRC
Código de producto. 30346511
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 g
Tamaño de la unidad:
2.50 g
30346511 2.5 g 2.50 g
1 options
Código de producto. 30346511 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB6802702.5G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Nombre del producto químico o material 4-Bromo-alpha-phenylbenzenemethanol
CAS 29334-16-5
Fórmula molecular C13 H11 Br O
Cantidad 2.5 g
Sinónimo 4-Bromo-α-phenylbenzenemethanol, Benzhydrol, 4-bromo- (8CI), Benzohydrol, 4-bromo- (4CI), 4-Bromo-α-phenylbenzenemethanol, (4-Bromophenyl)phenylmethanol, (p-Bromophenyl)-α-phenylmethanol, (±)-(4-Bromophenyl)phenylmethanol, 4-(1-Hydroxybenzyl)bromobenzene, 4-Bromobenzhydrol, NSC 89817, p-Bromobenzhydrol, α-(4-Bromophenyl)benzenemethanol, α-Phenyl-p-bromobenzyl alcohol
Fórmula InChI InChI=1S/C13H11BrO/c14-12-8-6-11(7-9-12)13(15)10-4-2-1-3-5-10/h1-9,13,15H
SMILES OC(c1ccccc1)c2ccc(Br)cc2
Nombre IUPAC (4-bromofenil)-fenilmetanol
Peso molecular (g/mol) 263.13
Formula Weight (peso de la fórmula) 261.9993
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.