Learn More
4-Bromo-a-fenilbencenometanol-d5, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Bromo-alpha-phenylbenzenemethanol-d5 |
| CAS | 213678-51-4 |
| Fórmula molecular | C13H6D5BrO |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | 4-Bromobenzhydrol-d5, 4-Bromobenzohydrol-d5, (4-Bromophenyl)phenylmethanol-d5, (±)-(4-Bromophenyl)phenylmethanol-d5, 4-(1-Hydroxybenzyl)bromobenzene-d5, 4-Bromobenzhydrol-d5, NSC 89817-d5, p-Bromobenzhydrol-d5, alpha-(4-Bromophenyl)benzenemethanol-d5 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H11BrO/c14-12-8-6-11(7-9-12)13(15)10-4-2-1-3-5-10/h1-9,13,15H/i1D,2D,3D,4D,5D |
| SMILES | [2H]c1c([2H])c([2H])c(C(O)c2ccc(Br)cc2)c([2H])c1[2H] |
| Nombre IUPAC | (4-bromofenil)-(2,3,4,5,6-pentadeuteriofenil)metanol |
| Peso molecular (g/mol) | 268.16 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 267.0307 |