Learn More
4-Bromo-7H-pirrolo[2,3-d]pirimidina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Bromo-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine |
| CAS | 889939-42-8 |
| Fórmula molecular | C6H4BrN3 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | 1H-Pyrrolo[2,3-d]pyrimidine, 4-bromo- (9CI), 4-Bromo-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine (ACI) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H4BrN3/c7-5-4-1-2-8-6(4)10-3-9-5/h1-3H,(H,8,9,10) |
| SMILES | BrC1=C(C=CN2)C2=NC=N1 |
| Nombre IUPAC | 4-bromo-7H-pirrolo[2,3-d]pirimidina |
| Peso molecular (g/mol) | 198.02 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 196.96 |