Learn More
4-Bromo-7-azaindol, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15422699
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15422699 1 g 1 g
15432699 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15422699 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H66114.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 348640-06-2 | C7H5BrN2 | 197.035 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 348640-06-2
Fórmula molecular C7H5BrN2
Peso molecular (g/mol) 197.035
Número MDL MFCD08272233
Clave InChI LEZHTYOQWQEBLH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-bromo-7-azaindole, 4-bromo-1h-pyrrolo 2,3-b pyridine, 1h-pyrrolo 2,3-b pyridine, 4-bromo, 4-bromo-7-azaindol, 4-bromo-1h-pyrrolo-2,3 pyridine, pubchem14706, 4-bromo-7-aza-1h-indole, ksc497k7l
PubChem CID 22273643
Nombre IUPAC 4-bromo-1H-pirrolo[2,3-b]piridina
SMILES C1=CNC2=NC=CC(=C21)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Bromo-7-azaindole
Punto de fusión 178°C to 183°C
Color Amarillo a naranja
Cantidad 1 g
Número UN UN2811
Beilstein 9695211
Formula Weight (peso de la fórmula) 197.04
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Sólido