Learn More
4-Bromo-6-(trifluorometil)-1H-benzo[d]imidazol, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11340527
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
10 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
250 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
11340527 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
10437602 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
10334222 10 g Frasco de vidrio ámbar 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11340527 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor BTB05258CB
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 29-07-2026
Añadir a la cesta
CAS 175135-14-5
Fórmula molecular C8H4BrF3N2
Peso molecular (g/mol) 265.033
Número MDL MFCD00067734
Clave InChI HYTQERQCUFICAX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-bromo-6-trifluoromethyl-1h-benzo d imidazole, 4-bromo-6-trifluoromethyl benzimidazole, 4-bromo-6-trifluoromethyl-1h-benzimidazole, 4-bromo-6-trifluoromethyl-1h-1,3-benzodiazole, 1h-benzimidazole,7-bromo-5-trifluoromethyl, 7-bromo-5-trifluoromethyl-1h-benzo d imidazole, 4-bromo-6-trifluoromethyl-3h-1,3-benzodiazole, pubchem6508, buttpark 95\04-47, 4-bromo-6-trifluoromethylbenzimidazole
PubChem CID 2736427
Nombre IUPAC 4-bromo-6-(trifluorometilo)-1H-bencimidazol
SMILES C1=C(C=C(C2=C1NC=N2)Br)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Bromo-6-(trifluoromethyl)-1H-benzo[d]imidazole
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 265.03
Porcentaje de pureza 97%