Learn More
4-Bromo-6-metil-3H-1,3-benzodiazol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Bromo-6-methyl-3H-1,3-benzodiazole |
| CAS | 1126824-09-6 |
| Fórmula molecular | C8 H7 Br N2 |
| Cantidad | 100 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H7BrN2/c1-5-2-6(9)8-7(3-5)10-4-11-8/h2-4H,1H3,(H,10,11) |
| SMILES | Cc1cc(Br)c2nc[nH]c2c1 |
| Nombre IUPAC | 4-bromo-6-metil-1H-benzimidazol |
| Peso molecular (g/mol) | 211.058 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 209.9793 |