Learn More
Ácido 4-bromo-6-cloronicotínico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Bromo-6-chloronicotinic Acid |
| CAS | 1256834-13-5 |
| Fórmula molecular | C6H3BrClNO2 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | 4-Bromo-6-chloro-3-pyridinecarboxylic Acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H3BrClNO2/c7-4-1-5(8)9-2-3(4)6(10)11/h1-2H,(H,10,11) |
| SMILES | OC(=O)c1cnc(Cl)cc1Br |
| Nombre IUPAC | Ácido 4-bromo-6-cloropiridina-3-carboxílico |
| Peso molecular (g/mol) | 236.45 |