Learn More
4-Bromo-5-nonanona, 98 %
Código de producto. 11340066
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11340066 1 g 1 g
11330066 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11340066 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H32136.03
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 42330-11-0
Fórmula molecular C9H17BrO
Peso molecular (g/mol) 221.14
Número MDL MFCD09757527
Clave InChI XNHZLGIYTMXPSA-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo 4-bromo-5-nonanone
PubChem CID 11964436
Nombre IUPAC 4-bromononan-5-ona
SMILES CCCCC(=O)C(Br)CCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Bromo-5-nonanone
Densidad 1.174
Punto de ebullición 62°C (1 mmHg)
Temperatura de inflamación 92°C (198°F)
Índice de refracción 1.46
Cantidad 1 g
Número UN UN3265
Formula Weight (peso de la fórmula) 221.14
Porcentaje de pureza 98%