Learn More
4-Bromo-5-metilisoxazol-3-amina, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10512442
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10512442 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
10542092 10 g Frasco de vidrio ámbar 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10512442 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor BTB05698DA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 31-08-2026
Añadir a la cesta
CAS 5819-40-9
Fórmula molecular C4H5BrN2O
Peso molecular (g/mol) 177.00
Número MDL MFCD00052553
Clave InChI JEZOZNWEHSNXPQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-amino-4-bromo-5-methylisoxazole, 4-bromo-5-methylisoxazol-3-amine, 3-isoxazolamine, 4-bromo-5-methyl, 4-bromo-5-methylisoxazole-3-ylamine, acmc-20ana7, 4-bromo-5-methyl-3-isoxazolamine, 4-bromo-5-methyl-isoxazol-3-ylamine, 4-bromanyl-5-methyl-1,2-oxazol-3-amine, 3-amino-4-bromo-5-methyl isoxazole
PubChem CID 2774464
Nombre IUPAC 4-bromo-5-metil-1,2-oxazol-3-amina
SMILES CC1=C(Br)C(N)=NO1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Bromo-5-methylisoxazol-3-amine
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 177
Porcentaje de pureza 97%