Learn More
4-Bromo-5-metilbenceno-1,3-diol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Bromo-5-methylbenzene-1,3-diol |
| CAS | 3446-04-6 |
| Fórmula molecular | C7H7BrO2 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | 4-Bromo-5-methyl-1,3-benzenediol, 2-Bromo-3,5-dihydroxytoluene |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H7BrO2/c1-4-2-5(9)3-6(10)7(4)8/h2-3,9-10H,1H3 |
| SMILES | Cc1cc(O)cc(O)c1Br |
| Nombre IUPAC | 4-bromo-5-metilbenceno-1,3-diol |
| Peso molecular (g/mol) | 203.03 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 201.9629 |