Learn More
4-Bromo-5-metil-1H-indol-2,3-diona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Bromo-5-methyl-1H-indole-2,3-dione |
| CAS | 147149-84-6 |
| Fórmula molecular | C9H6BrNO2 |
| Cantidad | 500 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H6BrNO2/c1-4-2-3-5-6(7(4)10)8(12)9(13)11-5/h2-3H,1H3,(H,11,12,13) |
| SMILES | Cc1ccc2NC(=O)C(=O)c2c1Br |
| Nombre IUPAC | 4-bromo-5-metil-1H-indol-2,3-diona |
| Peso molecular (g/mol) | 240.05 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 238.9582 |