Learn More
4-Bromo-5-fluoro-2-metoxianilina, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15455698
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15455698 1 g 1 g
15465698 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15455698 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H59397.03
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 24-08-2026
Añadir a la cesta
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Aplicaciones
La 4-bromo-5-fluoro-2-metoxianilina se utiliza como reactivo de laboratorio.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Incompatible con agentes oxidantes fuertes, ácidos fuertes y bases fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 330794-03-1
Fórmula molecular C7H7BrFNO
Peso molecular (g/mol) 220.04
Número MDL MFCD21603958
Clave InChI WOFOKKKWMDHLEX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo benzenamine, 4-bromo-5-fluoro-2-methoxy
PubChem CID 22347298
Nombre IUPAC 4-bromo-5-fluoro-2-metoxianilina
SMILES COC1=CC(Br)=C(F)C=C1N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Bromo-5-fluoro-2-methoxyaniline
Cantidad 1 g
Número UN 2811
Formula Weight (peso de la fórmula) 220.04
Porcentaje de pureza 96%