Learn More
Cloruro de 4-bromo-5-clorotiofeno-2-sulfonilo, ≥95 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10640923
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
250 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10640923 250 mg 250 miligramos
10283082 1 g 1 g
10307404 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10640923 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor SEW02652CB
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-12-2026
CAS 166964-35-8
Fórmula molecular C4HBrCl2O2S2
Peso molecular (g/mol) 295.974
Número MDL MFCD00052094
Clave InChI PABOKJJDABSQCK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-bromo-2-chlorothiophene-5-sulfonyl chloride, 4-bromo-5-chlorothiophene-2-sulphonyl chloride, 4-bromo-5-chloro-2-thiophenesulfonyl chloride, 4-bromo-5-chlorothiophene-2-sulphonylchloride, 3-bromo-2-chlorothiophene-5-sulphonyl chloride, 2-thiophenesulfonylchloride, 4-bromo-5-chloro, pubchem5475, 4-bromo-5-chloro-thiophene-2-sulfonyl chloride, 4-bromo-5-chlorothiophene-2-sulfonyl, 4-bromanyl-5-chloranyl-thiophene-2-sulfonyl chloride
PubChem CID 2797220
Nombre IUPAC cloruro de 4-bromo-5-clorotiofeno-2-sulfonilo
SMILES C1=C(SC(=C1Br)Cl)S(=O)(=O)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Bromo-5-chlorothiophene-2-sulfonyl chloride
% mín. CAS 95.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 295.99
Porcentaje de pureza 95%