Learn More
Ácido 4-bromo-5-cloroantranílico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Bromo-5-chloroanthranilic Acid |
| CAS | 150812-32-1 |
| Fórmula molecular | C7 H5 Br Cl N O2 |
| Cantidad | 1 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H5BrClNO2/c8-4-2-6(10)3(7(11)12)1-5(4)9/h1-2H,10H2,(H,11,12) |
| SMILES | Nc1cc(Br)c(Cl)cc1C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido 2-amino-4-bromo-5-clorobenzoico |
| Peso molecular (g/mol) | 250.48 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 248.9192 |