Learn More
4-Bromo-4'-terc-butilbifenilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11436140
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11436140 1 g 1 g
11446140 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11436140 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H27076.03
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 14-08-2026
Añadir a la cesta
CAS: 162258-89-1 | C16H17Br | 289.22 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 162258-89-1
Fórmula molecular C16H17Br
Peso molecular (g/mol) 289.22
Número MDL MFCD01321141
Clave InChI QYNWFBYWVPMMRL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-bromo-4'-tert-butylbiphenyl, 1,1'-biphenyl,4-bromo-4'-1,1-dimethylethyl, 4-bromo-4'-tert-butyl-1,1'-biphenyl, acmc-209do3, 4-bromo-4'-tertbutylbiphenyl, 4'-bromo-4-tert-butyl-biphenyl, 4-bromo-4/'-tert-butylbiphenyl, 4-bromo-4-tert-butylbiphenyl, 1-4-bromophenyl-4-tert-butylbenzene
PubChem CID 9971389
SMILES CC(C)(C)C1=CC=C(C=C1)C1=CC=C(Br)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Bromo-4'-tert-butylbiphenyl
Punto de fusión 140°C to 143°C
Punto de ebullición 152°C (2 mmHg)
Cantidad 1 g
Nombre IUPAC 4-bromo-4'-terc-butil-1,1'-bifenilo
Formula Weight (peso de la fórmula) 289.21
Porcentaje de pureza 98%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-Bromo-4'-tert-butylbiphenyl
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 4-Bromo-4-tert-butylbiphenyl