Learn More
4-Bromo-4'-yobifenilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15461519
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15461519 25 g 25 g
15471519 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15461519 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H64355.14
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 105946-82-5 | C12H8BrI | 359.004 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 105946-82-5
Fórmula molecular C12H8BrI
Peso molecular (g/mol) 359.004
Número MDL MFCD17676204
Clave InChI GWOAJJWBCSUGHH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-bromo-4'-iodobiphenyl, 4-bromo-4'-iodo-1,1'-biphenyl, 1,1'-biphenyl, 4-bromo-4'-iodo, 1-bromo-4-4-iodophenyl benzene, 4'-bromo-4-iodobiphenyl, 4-iodo-4'-bromobiphenyl, 4-bromo-4'-iodo-biphenyl, 4-bromo-4/'-iodobiphenyl, ksc164g2f
PubChem CID 10904452
Nombre IUPAC 1-bromo-4-(4-yodofenil)benceno
SMILES C1=CC(=CC=C1C2=CC=C(C=C2)I)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Bromo-4'-iodobiphenyl
Punto de fusión 175°C to 179°C (literature)
Cantidad 25 g
Número UN UN3152
Beilstein 2518914
Sensibilidad Light sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 359
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Sólido