Learn More
4-Bromo-4'-hidroxibifenilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11439762
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11439762 5 g 5 g
11449762 25 g 25 g
11459762 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11439762 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A10819.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-09-2026
Añadir a la cesta
CAS: 29558-77-8 | C12H9BrO | 249.107 g/mol
A biphenyl starting material. 4-Bromo-(1,1-biphenyl)-4-ol is a useful intermediate. Vinylation of 4-bromo-4-hydroxybiphenyl and ethyl acrylate using Pd (OAc) 2/PPh 3 catalyst was studied. Ethyl 4-(4-hydroxyphenyl) cinnamate was formed as the vinylation product, while, 4-hydroxybiphenyl and ethyl cinnamate were formed as side products. Preparation of 4-cyano-4'-hydroxybiphenyl This was prepared from 4-bromo-4'-benzenesulphonyloxybiphenyl by first hydrolysing it to 4-bromo-4-hydroxybiphenyl using sodium hydroxide dissolved in a mixture of water and dioxan. The syntheses of the Nanocomposite dendrimers based on cyclic phosphazene cores: Amorphous materials, were accomplished by following a modified literature procedure by reacting phosphonitrilic chloride trimer with 4-bromophenol or 4-bromo-4-hydroxybiphenyl, respectively, in the presence of K 2 CO 3 in tetrahydrofuran (THF).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Un material de partida de bifenilo. 4′El -bromo-(1,1′-bifenil)-4-ol es un intermedio útil. Se estudió la vinilación de 4-bromo-4′-hidroxibifenilo y acrilato de etilo utilizando el catalizador Pd (OAc) 2/PPh 3 El cinnamato de etilo 4-(4′-hidroxifenilo) se formó como producto de vinilación, mientras que el 4-hidroxibifenilo y el cinnamato de etilo se formaron como productos secundarios. Preparación de 4-ciano-4′-hidroxibifenilo se preparó a partir de 4-bromo-4′-bencenosulfoniloxibifenilo por primera hidrolizando a 4-bromo-4-hidroxibifenilo mediante hidróxido sódico disuelto en una mezcla de agua y dioxano. Las síntesis de los dendrímeros nanocompuestos basados en núcleos de fosfaceno cíclico: Los materiales amorfos, se realizaron siguiendo un procedimiento de literatura modificado, reaccionando el trímero de cloruro fosfonitrílico con 4-bromofenol o 4-bromo-4′-hidroxibifenilo, respectivamente, en presencia de K 2 CO 3 en tetrahidrofurano (THF).
Solubilidad
Soluble en agua (parcialmente) y metanol.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar alejado de agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 29558-77-8
Fórmula molecular C12H9BrO
Peso molecular (g/mol) 249.107
Número MDL MFCD00059076
Clave InChI ARUBXNBYMCVENE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-bromo-4'-hydroxybiphenyl, 4'-bromo-1,1'-biphenyl-4-ol, 4-4-bromophenyl phenol, 4'-bromobiphenyl-4-ol, 4-hydroxy-4'-bromobiphenyl, 1,1'-biphenyl-4-ol, 4'-bromo, 4-bromo-4-hydroxybiphenyl, pubchem23025
PubChem CID 95093
Nombre IUPAC 4-(4-bromofenil)fenol
SMILES C1=CC(=CC=C1C2=CC=C(C=C2)Br)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Bromo-4'-hydroxybiphenyl
Punto de fusión 163°C to 168°C
Cantidad 5 g
Información de solubilidad Soluble in water (partly),and methanol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 249.11
Porcentaje de pureza 98%