Learn More
4'-Bromo-4-clorobutirofenona, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11491157
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11491157 25 g 25 g
11401167 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11491157 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B24146.14
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-01-2027
Añadir a la cesta
CAS: 4559-96-0 | C10H10BrClO | 261.54 g/mol
4'-Bromo-4-chlorobutyrophenone is used as a pharmaceutical & syntheses material intermediates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 4′-bromo-4-clorobutirofenona se utiliza como producto intermedio farmacéutico y de material de síntesis.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
La temperatura de almacenamiento es de 2-4 °C. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4559-96-0
Fórmula molecular C10H10BrClO
Peso molecular (g/mol) 261.54
Número MDL MFCD00001006
Clave InChI WJKPUMBLABGUCQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-4-bromophenyl-4-chlorobutan-1-one, 4'-bromo-4-chlorobutyrophenone, 1-4-bromophenyl-4-chloro-1-butanone, 1-butanone, 1-4-bromophenyl-4-chloro, acmc-20amn1, 4-chloro-p-bromobutyrophenone, 4-chloro-4'-bromobutyrophenone, 4-bromo-4-chlorobutyrophenone, 4/'-bromo-4-chlorobutyrophenone, 4'-bromo-gamma-chlorobutyrophenone
PubChem CID 78317
Nombre IUPAC 1-(4-bromofenil)-4-clorobután-1-ona
SMILES ClCCCC(=O)C1=CC=C(Br)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4'-Bromo-4-chlorobutyrophenone
Punto de fusión 35°C to 38°C
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Cantidad 25 g
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 261.55
Porcentaje de pureza 98%