Learn More
4-Bromo-3-(trifluorometil)fenol, 98 %
Código de producto. 15421869
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15421869 25 g 25 g
15411869 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15421869 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H64587.14
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 320-49-0
Fórmula molecular C7H4BrF3O
Peso molecular (g/mol) 241.01
Número MDL MFCD03095342
Clave InChI VOWPIDJSINRFPZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-bromo-3-trifluoromethyl phenol, 2-bromo-5-hydroxybenzotrifluoride, 3-trifluoromethyl-4-bromophenol, phenol, 4-bromo-3-trifluoromethyl, 4-bromo-3-trifluromethylphenol, 4-bromo-3-trifluoromethyl-phenol, btfp, pubchem2111, acmc-1ahmz, 3-trifluoromethyl-4-bromo phenol
PubChem CID 22277307
Nombre IUPAC 4-bromo-3-(trifluorometil)fenol
SMILES OC1=CC(=C(Br)C=C1)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Bromo-3-(trifluoromethyl)phenol
Punto de fusión 44°C to 46°C
Color Amarillo
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Cantidad 25 g
Número UN UN3261
Formula Weight (peso de la fórmula) 241.01
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Sólido