Learn More
4-Bromo-3-(trifluorometil)anisol, 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15414297
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15414297 1 g 1 g
15424297 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15414297 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H31682.03
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 400-72-6
Fórmula molecular C8H6BrF3O
Peso molecular (g/mol) 255.034
Número MDL MFCD08059527
Clave InChI NSGGOSHNRGWKCM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-trifluoromethyl-4-bromoanisole, 4-bromo-3-trifluoromethylanisole, 1-bromo-4-methoxy-2-trifluoromethyl benzene, 2-bromo-5-methoxybenzotrifluoride, 4-bromo-3-trifluoromethyl anisole, 1-bromo-4-methoxy-2-trifluoromethyl-benzene, benzene, 1-bromo-4-methoxy-2-trifluoromethyl, pubchem18512, acmc-209jac, ksc495i3l
PubChem CID 14484727
Nombre IUPAC 1-bromo-4-metoxi-2-(trifluorometil)benceno
SMILES COC1=CC(=C(C=C1)Br)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Bromo-3-(trifluoromethyl)anisole
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 255.04
Porcentaje de pureza 98%