Learn More
4-Bromo-3-(trifluorometil)anilina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Bromo-3-(trifluoromethyl)aniline |
| CAS | 393-36-2 |
| Fórmula molecular | C7H5BrF3N |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | Bicalutamide Impurity 6 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H5BrF3N/c8-6-2-1-4(12)3-5(6)7(9,10)11/h1-3H,12H2 |
| SMILES | Nc1ccc(Br)c(c1)C(F)(F)F |
| Nombre IUPAC | 4-Bromo-3-(trifluorometil)anilina |
| Peso molecular (g/mol) | 240.02 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 238.9557 |