Learn More
4-Bromo-3-(trifluorometil)anilina, 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11448307
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11448307 1 g 1 g
11458307 5 g 5 g
11468307 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11448307 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A18380.03
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 393-36-2
Fórmula molecular C7H5BrF3N
Peso molecular (g/mol) 240.02
Número MDL MFCD00007827
Clave InChI YGNISOAUPSJDJE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-bromo-3-trifluoromethyl aniline, 5-amino-2-bromobenzotrifluoride, 4-bromo-3-trifluoromethyl-phenylamine, 3-trifluoromethyl-4-bromoaniline, 4-amino-1-bromo-2-trifluoromethyl benzene, 4-bromo-alpha,alpha,alpha-trifluoro-m-toluidine, benzenamine, 4-bromo-3-trifluoromethyl, 5-amino-2-bromo benzotrifluoride, buttpark 37\11-68
PubChem CID 67852
Nombre IUPAC 4-Bromo-3-(trifluorometil)anilina
SMILES NC1=CC=C(Br)C(=C1)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Bromo-3-(trifluoromethyl)aniline
Punto de fusión 46°C to 49°C
Punto de ebullición 81°C to 84°C (0.5 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Cantidad 1 g
Número UN UN2811
Beilstein 641589
Formula Weight (peso de la fórmula) 240.03
Porcentaje de pureza 98%