Learn More
4-Bromo-3-(trifluorometoxi)fenol, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11376839
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11376839 25 g 25 g
11356839 1 g 1 g
11366839 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11376839 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H26765.14
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 886499-93-0
Fórmula molecular C7H4BrF3O2
Peso molecular (g/mol) 257.01
Número MDL MFCD06660164
Clave InChI PGJZBAVEKVWHIO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-bromo-3-trifluoromethoxy phenol, 4-bromo-3-trifluoromethyl oxy phenol
PubChem CID 17750743
Nombre IUPAC 4-bromo-3-(trifluorometoxi)fenol
SMILES OC1=CC(OC(F)(F)F)=C(Br)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Bromo-3-(trifluoromethoxy)phenol
Punto de fusión 45°C to 49°C
Cantidad 25 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 257.01
Porcentaje de pureza 97%