Learn More
Cloruro de 4-bromo-3-tiofensulfonilo, grado técnico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Bromo-3-thiophenesulfonyl Chloride, Technical grade |
| CAS | 111283-90-0 |
| Fórmula molecular | C4 H2 Br Cl O2 S2 |
| Cantidad | 500 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C4H2BrClO2S2/c5-3-1-9-2-4(3)10(6,7)8/h1-2H |
| SMILES | ClS(=O)(=O)c1cscc1Br |
| Nombre IUPAC | Cloruro de 4-bromotiofeno-3-sulfonilo |
| Peso molecular (g/mol) | 261.54 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 259.8368 |