Learn More
4-Bromo-3-fenil-1H-pirazol-5-amina, ≥95 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10377064
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10377064 10 g Frasco de vidrio ámbar 10 g
10123864 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10377064 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor KM00411EA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-11-2026
CAS 2845-78-5
Fórmula molecular C9H8BrN3
Peso molecular (g/mol) 238.09
Número MDL MFCD00082666
Clave InChI QTNVXMOPTHGCII-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-bromo-3-phenyl-1h-pyrazol-5-amine, 3-amino-4-bromo-5-phenylpyrazole, 4-bromo-5-phenyl-2h-pyrazol-3-amine, 3-amino-4-bromo-5-phenyl-1h-pyrazole, 1h-pyrazol-3-amine,4-bromo-5-phenyl, acmc-20amn3, maybridge1_004579, 4-bromo-3-phenylpyrazole-5-ylamine, 4-bromo-5-phenylpyrazole-3-ylamine, 4-bromo-3-phenyl-1h-pyrazole-5-amine
PubChem CID 594319
Nombre IUPAC 4-bromo-5-fenil-1H-pirazol-3-amina
SMILES NC1=NNC(=C1Br)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Bromo-3-phenyl-1H-pyrazol-5-amine
% mín. CAS 95.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 10 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 238.09
Porcentaje de pureza 95%