Learn More
4-Bromo-3-nitrotolueno + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11459572
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11459572 25 g 25 g
11469572 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11459572 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A10718.14
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 08-09-2026
Añadir a la cesta
CAS: 5326-34-1 | C7H6BrNO2 | 216.03 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5326-34-1
Fórmula molecular C7H6BrNO2
Peso molecular (g/mol) 216.03
Número MDL MFCD00024180
Clave InChI UPBUTKQMDPHQAQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-bromo-3-nitrotoluene, 2-bromo-5-methylnitrobenzene, benzene, 1-bromo-4-methyl-2-nitro, bromonitrotoluene-4, 1-bromo-4-methyl-2-nitro-benzene, 3-nitro-4-bromotoluene, pubchem9585, acmc-209l5d, ksc490m7t, tpc-i121
PubChem CID 79224
Nombre IUPAC 1-bromo-4-metil-2-nitrobenceno
SMILES CC1=CC=C(Br)C(=C1)[N+]([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Bromo-3-nitrotoluene
Punto de fusión 29°C to 32°C
Densidad 1.578
Punto de ebullición 96°C (1 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Cantidad 25 g
Beilstein 1945925
Sensibilidad Light sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 216.04
Porcentaje de pureza ≥98%