Learn More
4-Bromo-3-ácido nitrobenzoico, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15478568
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15478568 5 g 5 g
15488568 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15478568 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H61975.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-08-2026
Añadir a la cesta
CAS: 6319-40-0 | C7H4BrNO4 | 246.016 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6319-40-0
Fórmula molecular C7H4BrNO4
Peso molecular (g/mol) 246.016
Número MDL MFCD00272137
Clave InChI RVCTZJVBWNFYRU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-bromo-3-nitrobenzoic acid, 3-nitro-4-bromobenzoic acid, benzoic acid, 4-bromo-3-nitro, 4-bromo-3-nitro-benzoic acid, zlchem 531, pubchem2194, acmc-209ndq, ksc353s1b, 4-bromo-3-nitrobenzoic acid #
PubChem CID 232986
SMILES C1=CC(=C(C=C1C(=O)O)[N+](=O)[O-])Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Bromo-3-nitrobenzoic acid
Punto de fusión 199°C to 206°C
Color Blanco a amarillo
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 246.01
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Sólido