Learn More
4-Bromo-3-nitroanisol, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | 4-Bromo-3-nitroanisole |
| Punto de fusión | 29°C to 32°C |
| Punto de ebullición | 153°C to 154°C (13 mmHg) |
| Temperatura de inflamación | >110°C (230°F) |
| Cantidad | 25 g |
| Beilstein | 2446617 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 232.03 |
| Porcentaje de pureza | 96% |