Learn More
4-Bromo-3-nitroanisol, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11317066
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11317066 5 g 5 g
11327066 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11317066 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L06944.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 08-09-2026
Añadir a la cesta
CAS: 5344-78-5 | C7H6BrNO3 | 232.03 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5344-78-5
Fórmula molecular C7H6BrNO3
Peso molecular (g/mol) 232.03
Número MDL MFCD00051511
Clave InChI KCOBIBRGPCFIGF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-bromo-3-nitroanisole, 4-bromo-3-nitroanisol, benzene, 1-bromo-4-methoxy-2-nitro, 3-nitro-4-bromoanisole, 4-methoxy-2-nitrobromobenzene, 4-bromo-3-nitrothioanisole, 4-bromo-3-nitrophenyl methyl ether, 1-bromo-4-methoxy-2-nitro-benzene, timtec-bb sbb009974, pubchem2655
PubChem CID 79288
Nombre IUPAC 1-bromo-4-metoxi-2-nitrobenceno
SMILES COC1=CC=C(Br)C(=C1)[N+]([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Bromo-3-nitroanisole
Punto de fusión 29°C to 32°C
Punto de ebullición 153°C to 154°C (13 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Cantidad 5 g
Beilstein 2446617
Formula Weight (peso de la fórmula) 232.03
Porcentaje de pureza 96%