Learn More
4-Bromo-3-nitroanilina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10400913 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10400913 5 g Frasco de vidrio 5 g
1 options
Código de producto. 10400913 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 326240050
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-02-2027
Añadir a la cesta
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Bromo-3-nitroaniline
Nombre de nota 97%
CAS 53324-38-2
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 128°C to 132°C
Color Marrón a naranja
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C6H5BrN2O2
Número MDL MFCD01320678
Cantidad 5 g
Sinónimo 4-bromo-3-nitro-phenylamine, benzenamine, 4-bromo-3-nitro, 4-bromo-3-nitro-aniline, 4-bromo-3-nitrophenylamine, pubchem2613, 3-nitro-4-bromoaniline, 4-bromo-3-nitrobenzenamine, 4-bromanyl-3-nitro-aniline, ksc494a6p, benzenamine,4-bromo-3-nitro
Clave InChI PITHQPMZWKZGRZ-UHFFFAOYSA-N
SMILES NC1=CC=C(Br)C(=C1)[N+]([O-])=O
Nombre IUPAC 4-bromo-3-nitroanilina
Peso molecular (g/mol) 217.02
PubChem CID 612299
Formula Weight (peso de la fórmula) 217.02
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-Bromo-3-nitroaniline
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.