Learn More
4'-Bromo-3'-nitrobetofenona, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11425937
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11425937 5 g 5 g
11435937 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11425937 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B24469.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 18640-58-9 | C8H6BrNO3 | 244.04 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 18640-58-9
Fórmula molecular C8H6BrNO3
Peso molecular (g/mol) 244.04
Número MDL MFCD00016985
Clave InChI YFVOFFKNHQTQQE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-4-bromo-3-nitrophenyl ethanone, 4'-bromo-3'-nitroacetophenone, 1-4-bromo-3-nitrophenyl ethan-1-one, 4-bromo-3-nitroacetophenone, 4-bromo-3'-nitroacetophenone, ethanone, 1-4-bromo-3-nitrophenyl, acmc-209eny, 3-nitro-4-bromoacetophenone, 4-bromo-3-nitro acetophenone, 3'-nitro-4'-bromoacetophenone
PubChem CID 87737
Nombre IUPAC 1-(4-bromo-3-nitrofenol)etanona
SMILES CC(=O)C1=CC=C(Br)C(=C1)[N+]([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4'-Bromo-3'-nitroacetophenone
Punto de fusión 117°C to 120°C
Cantidad 5 g
Beilstein 2050098
Formula Weight (peso de la fórmula) 244.05
Porcentaje de pureza 99%