Learn More
4'-Bromo-3'-nitroacetophenone 99+%, ACROS Organics™
Código de producto. 10705981 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Envase:
Glass bottle
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10705981 5 g Glass bottle 5 g
1 options
Código de producto. 10705981 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 136770050
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4'-Bromo-3'-nitroacetophenone
Nombre de nota 99+%
CAS 18640-58-9
% mín. CAS 99.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 118.0°C to 120.0°C
Color Blanco a amarillo
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 99+%
Envase Glass bottle
Fórmula molecular C8H6BrNO3
Fórmula lineal Br(NO2)C6H3COCH3
Número MDL MFCD00016985
Cantidad 5 g
Sinónimo 1-4-bromo-3-nitrophenyl ethanone, 4'-bromo-3'-nitroacetophenone, 1-4-bromo-3-nitrophenyl ethan-1-one, 4-bromo-3-nitroacetophenone, 4-bromo-3'-nitroacetophenone, ethanone, 1-4-bromo-3-nitrophenyl, acmc-209eny, 3-nitro-4-bromoacetophenone, 4-bromo-3-nitro acetophenone, 3'-nitro-4'-bromoacetophenone
Clave InChI YFVOFFKNHQTQQE-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(=O)C1=CC=C(Br)C(=C1)[N+]([O-])=O
Nombre IUPAC 1-(4-bromo-3-nitrophenyl)ethan-1-one
Peso molecular (g/mol) 244.04
PubChem CID 87737
Formula Weight (peso de la fórmula) 244.04
Porcentaje de pureza ≥99%
Forma física Amorphous Powder
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 4'-Bromo-3'-nitroacetophenone
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
Indicaciones de peligro
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.